Documenti fondamentali
ENAH5802E0F4
Enamine
3-azabicyclo[3.2.2]nonane-6-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 459.70
100 MG
CHF 662.50
250 MG
CHF 929.00
500 MG
CHF 1’437.30
1 G
CHF 1’831.20
SKU del venditore: EN300-7434592-50MG
CHF 459.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 459.70
100 MG
CHF 662.50
250 MG
CHF 929.00
500 MG
CHF 1’437.30
1 G
CHF 1’831.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7434592-50MG
CHF 459.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-azabicyclo[3.2.2]nonane-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-3-6-1-2-7(8)5-10-4-6;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H
InChI
KJBXNFZVXWSHAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434592
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434592
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)