Documenti fondamentali
ENAH5802E040
Enamine
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperazine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(15)13-6-8(14)12-7-11(13,4)5/h6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
InChI
RLHNKFYDRHHRGW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204293
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204293
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)