Documenti fondamentali
ENAH5802DD73
Enamine
tert-butyl 7-formyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
10 G
CHF 6’281.10
SKU del venditore: EN300-7080620-50MG
CHF 384.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
10 G
CHF 6’281.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7080620-50MG
CHF 384.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(8-14)12(13)5-6-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI
RBSXPYZULLWVFN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7080620
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7080620
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)