Documenti fondamentali
ENAH5802DD6A
Enamine
5-bromo-2-ethyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.09
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-ethylthiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6BrNOS/c1-2-5-8-4(3-9)6(7)10-5/h3H,2H2,1H3
InChI
NEHYBPCAFHDADB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439958
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439958
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)