ENAH5802DCD1
Enamine
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-160337-100MG
CHF 455.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-160337-100MG
CHF 455.80
Iupac Name
1-formylcyclopentane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-5-7(6-9)3-1-2-4-7/h6H,1-4H2
InChI
YCIRISUEUQBWTN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160337
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)