ENAH5802DB9A
Enamine
1-(piperidin-1-yl)prop-2-yn-1-one
About This Item
Iupac Name
1-propioloylpiperidine
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-2-8(10)9-6-4-3-5-7-9/h1H,3-7H2
InChI
VWWLWYUCGHGCAO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032415
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032415
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)