Documenti fondamentali
ENAH5802DA43
Enamine
3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-7441424-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.51
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7441424-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H7BrClFO/c10-7-3-1-6(8(12)5-7)2-4-9(11)13/h1,3,5H,2,4H2
InChI
BLPTXOJOTJJSMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441424
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441424
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)