Documenti fondamentali
ENAH5802DA0D
Enamine
4-(but-3-yn-1-yl)-2,6-dimethylthiomorpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.32
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-butynyl)-2,6-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C10H17NS/c1-4-5-6-11-7-9(2)12-10(3)8-11/h1,9-10H,5-8H2,2-3H3
InChI
OZYHNTYTVGLUHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3475642
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3475642
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)