Documenti fondamentali
ENAH38A2DB6E
Enamine
2-amino-2-[4-(chloromethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.1
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(4-(chloromethyl)phenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2.ClH/c10-5-6-1-3-7(4-2-6)8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H
InChI
MKGXWTIJBXMHPC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355087
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355087
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)