ENAH38A2DB6A
Enamine
imino(methyl)(pyridin-3-yl)-lambda6-sulfanone hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7355073-50MG
CHF 433.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7355073-50MG
CHF 433.70
Iupac Name
S-methylenepyridine-3-sulfinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2OS.ClH/c1-10(7,9)6-3-2-4-8-5-6;/h2-5H,1H2,(H2,7,9);1H
InChI
JTOIJKKABLORKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355073
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)