Documenti fondamentali
ENAH38A2DA35
Enamine
8-thia-2-azaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.75
Numero MDL:
Iupac Name
8-thia-2-azaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2S.ClH/c11-8(12)7-5-9(6-10-7)1-3-13-4-2-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
InChI
UAYOWRWNKNUJAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352917
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352917
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)