Documenti fondamentali
ENAH38A2D9A8
Enamine
5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.12
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-2,5-dihydroisoxazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-4-2-5(3-7)6-8-4/h2-4,6H,1H3
InChI
CTXVARAGNAQQSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7131573
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7131573
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)