Documenti fondamentali
ENAH38A2D8D3
Enamine
2,3-difluoro-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.14
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H6F2O4/c1-15-9(14)4-2-5(8(12)13)7(11)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,12,13)
InChI
LNSMQSGZGVHPCU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764457
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764457
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)