Documenti fondamentali
ENAH38A2CFB3
Enamine
{6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl}methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Numero MDL:
Iupac Name
(6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H16O/c13-9-10-5-7-11-3-1-2-4-12(11)8-6-10/h1-4,10,13H,5-9H2
InChI
LASAPKPPTONGIY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762289
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762289
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)