ENAH38A2CF1A
Enamine
propan-2-yl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6759447-100MG
CHF 217.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6759447-100MG
CHF 217.90
Iupac Name
isopropyl 2-(2,6-dichlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H12Cl2O2/c1-7(2)15-11(14)6-8-9(12)4-3-5-10(8)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI
XLDVQLKUCUZLGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759447
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)