Documenti fondamentali
ENAH38A2CEF5
Enamine
5-nitro-N-[(oxolan-2-yl)methyl]thiophene-2-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.28
Numero MDL:
Iupac Name
5-nitro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O4S/c13-10(11-6-7-2-1-5-16-7)8-3-4-9(17-8)12(14)15/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,11,13)
InChI
NYPNLZQKDXZPCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759210
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759210
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)