ENAH38A2CEAE
Enamine
5-fluoro-1-benzothiophene-4-carbaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6758709-50MG
CHF 433.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6758709-50MG
CHF 433.70
Iupac Name
5-fluorobenzo[b]thiophene-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5FOS/c10-8-1-2-9-6(3-4-12-9)7(8)5-11/h1-5H
InChI
BVPOCDHZTMNPTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758709
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)