Documenti fondamentali
ENAH38A2CD84
Enamine
2-hydroxy-N,N,3-trimethylbutanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-N,N,3-trimethylbutanamide
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-5(2)6(9)7(10)8(3)4/h5-6,9H,1-4H3
InChI
DZMNFYOLJFQSEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745200
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745200
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)