Documenti fondamentali
ENAH38A2CCE6
Enamine
2-chloro-N-cyclopropyl-5-nitrothiophene-3-carboxamide
Scegli un formato
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
SKU del venditore: EN300-6736089-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6736089-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropyl-5-nitrothiophene-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3S/c9-7-5(3-6(15-7)11(13)14)8(12)10-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,10,12)
InChI
IUZSKQJVIGYBQP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736089
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736089
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)