Documenti fondamentali
ENAH38A2CC89
Enamine
methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(fluorosulfonyl)benzoate
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
SKU del venditore: EN300-6759220-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6759220-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O4S/c1-15-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)16(11,13)14/h2-3H,1H3
InChI
MZCVAIRKBROUDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759220
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759220
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)