Documenti fondamentali
ENAH38A2CC54
Enamine
2-(5,5-difluoroazepan-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
SKU del venditore: EN300-6748882-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6748882-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5,5-difluoroazepan-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F2N2.ClH/c9-8(10)3-6-12-5-2-7(8)1-4-11;/h7,12H,1-3,5-6H2;1H
InChI
IVBPMOKJQKLHAD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748882
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748882
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)