Documenti fondamentali
ENAH38A2CC18
Enamine
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-6-ene
Scegli un formato
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
2.5 G
CHF 2’713.90
5 G
CHF 3’993.10
10 G
CHF 5’898.90
SKU del venditore: EN300-6498721-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
2.5 G
CHF 2’713.90
5 G
CHF 3’993.10
10 G
CHF 5’898.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6498721-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-7-ene
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-11-8-2-3-9(4-5-9)6-7-10-8/h2,10H,3-7H2,1H3
InChI
FPJRMOHHCZYUIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498721
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498721
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)