Documenti fondamentali
ENAH38A2C056
Enamine
2-[4-(but-3-en-2-yloxy)-3,5-dimethoxyphenyl]ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.33
Numero MDL:
Iupac Name
2-{3,5-dimethoxy-4-[(1-methyl-2-propenyl)oxy]phenyl}ethanamine
Inchi Code
1S/C14H21NO3/c1-5-10(2)18-14-12(16-3)8-11(6-7-15)9-13(14)17-4/h5,8-10H,1,6-7,15H2,2-4H3
InChI
VMUSJSNRIRZXDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477162
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477162
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)