Documenti fondamentali
ENAH38A2BEF2
Enamine
thieno[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.2
Numero MDL:
Punto di fusione
134-135
Iupac Name
thieno[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NOS/c10-5-6-4-7-8(11-6)2-1-3-9-7/h1-5H
InChI
BEDLZTHJABCULR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4286002
Melting Point
134-135
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4286002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)