Documenti fondamentali
ENAH38A2BEED
Enamine
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
Scegli un formato
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
SKU del venditore: EN300-4268336-50MG
CHF 472.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-4268336-50MG
CHF 472.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
68-69
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-9-7-4-5(10)2-3-6(7)8/h2-4,9-10H,1H3
InChI
CGLCTUZRODNGES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268336
Melting Point
68-69
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268336
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)