Key Documents
ENAH315523A4
Enamine
tert-butyl 3-(hydroxyimino)cyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.22
Numero MDL:
Punto di fusione
80-82
Iupac Name
tert-butyl 3-nitrosocyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(11)6-4-7(5-6)10-12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI
JUONKIGHQYTFRY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745670
Melting Point
80-82
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745670