Documenti fondamentali
ENAH31552337
Enamine
4-hydroxypiperidine-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
Numero MDL:
Iupac Name
4-hydroxypiperidine-1-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c7-6(8)9-3-1-5(10)2-4-9;/h5,10H,1-4H2,(H3,7,8);1H
InChI
OZHNUGAJQDNLDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745784
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745784
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)