Documenti fondamentali
ENAH3155231F
Enamine
1-[(1R)-1-(4-fluorophenyl)ethyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-((R)-1-(4-fluorophenyl)ethyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14FNO3/c1-8(9-2-4-11(14)5-3-9)15-7-10(13(17)18)6-12(15)16/h2-5,8,10H,6-7H2,1H3,(H,17,18)/t8-,10?/m1/s1
InChI
PEAZNJDTYKKTFE-HNHGDDPOSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745137
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745137
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)