Documenti fondamentali
ENAH31552236
Enamine
2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-1H-pyrrole
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
SKU del venditore: EN300-6735609-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6735609-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
169-170
Iupac Name
methyl 4-[(E)-2-(1H-pyrrol-2-yl)ethenyl]phenyl ether
Inchi Code
1S/C13H13NO/c1-15-13-8-5-11(6-9-13)4-7-12-3-2-10-14-12/h2-10,14H,1H3/b7-4+
InChI
AVQPFZCDRFCTQL-QPJJXVBHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735609
Melting Point
169-170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735609
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)