Documenti fondamentali
ENAH3155215E
Enamine
4-(pyridin-3-yl)cyclopentane-1,2-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.19
Numero MDL:
Iupac Name
4-(pyridin-3-yl)cyclopentane-1,2-dione
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c12-9-4-8(5-10(9)13)7-2-1-3-11-6-7/h1-3,6,8H,4-5H2
InChI
ZHYSFDVEVTUMIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739257
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739257
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)