Documenti fondamentali
ENAH315520AB
Enamine
cycloheptanecarboximidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.69
Numero MDL:
Iupac Name
cycloheptanecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.ClH/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7;/h1-6,9-10H2;1H
InChI
YRVYQGAAUSKLQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738357
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738357
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)