ENAH31552006
Enamine
4-(trifluoromethyl)azepane hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)azepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)6-2-1-4-11-5-3-6;/h6,11H,1-5H2;1H
InChI
AMVJVHZIJISNSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736657
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736657
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)