Documenti fondamentali
ENAH31551FFC
Enamine
1-fluoro-4-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.15
Numero MDL:
Iupac Name
1-fluoro-4-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9FO3/c8-7(6(10)11)3-1-5(9)2-4-7/h1-4H2,(H,10,11)
InChI
DJPODTZOFJIALV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736635
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736635
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)