Documenti fondamentali
ENAH31551FA9
Enamine
2-amino-3-(thiolan-3-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.71
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(tetrahydrothiophen-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2S.ClH/c8-6(7(9)10)3-5-1-2-11-4-5;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);1H
InChI
AHZJTGJFXWAMBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736117
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736117
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)