Documenti fondamentali
ENAH31551FA6
Enamine
2-isocyano-N-(3-nitrophenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.17
Numero MDL:
Punto di fusione
135-137
Iupac Name
2-isocyano-N-(3-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7N3O3/c1-10-6-9(13)11-7-3-2-4-8(5-7)12(14)15/h2-5H,6H2,(H,11,13)
InChI
HYFXVESFXHZDKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736085
Melting Point
135-137
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736085
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)