Documenti fondamentali
ENAH31551F8D
Enamine
[(8R)-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.4]nonan-8-yl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-(1,4-dioxa-7-azaspiro[4.4]nonan-8-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c9-4-6-3-7(5-8-6)10-1-2-11-7/h6,8-9H,1-5H2/t6-/m1/s1
InChI
JXSHAUHCKJCDDM-ZCFIWIBFSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734741
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734741
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)