Documenti fondamentali
ENAH31551F7E
Enamine
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
SKU del venditore: EN300-6734681-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6734681-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,7(10)11)6-4-3-5-9-6;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
InChI
ZJBLADNDCPRNOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)