Documenti fondamentali
ENAH31551F04
Enamine
tert-butyl N-{[1-(fluorosulfonyl)azetidin-3-yl]methyl}carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((1-(fluorosulfonyl)azetidin-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H17FN2O4S/c1-9(2,3)16-8(13)11-4-7-5-12(6-7)17(10,14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)
InChI
WNZNXVGFNRGAJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738110
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738110
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)