Documenti fondamentali
ENAH31551EDA
Enamine
4-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.13
Numero MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7F3O3/c8-7(9,10)5-1-6(2-5,4(11)12)13-3-5/h1-3H2,(H,11,12)
InChI
BPSXYCOUTNFRPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736511
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736511
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)