Documenti fondamentali
ENAH31551D44
Enamine
2-amino-3-(2-bromothiophen-3-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.58
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(2-bromothiophen-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S.ClH/c8-6-4(1-2-12-6)3-5(9)7(10)11;/h1-2,5H,3,9H2,(H,10,11);1H
InChI
XEWGDNXNEMPNKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733712
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733712
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)