Documenti fondamentali
ENAH31551CBF
Enamine
2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.64
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O3.ClH/c8-5-2-1-3-9(7(5)12)4-6(10)11;/h5H,1-4,8H2,(H,10,11);1H
InChI
RKAYQPADGDHJPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733122
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733122
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)