Documenti fondamentali
ENAH31551C28
Enamine
3,10-dioxa-7-azaspiro[5.6]dodecane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
Iupac Name
3,10-dioxa-7-azaspiro[5.6]dodecane
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-5-11-6-2-9(1)3-7-12-8-4-10-9/h10H,1-8H2
InChI
ASWOTAGCRDJKOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732420
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732420
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)