ENAH31551BC2
Enamine
N'-(3,5-dimethylbenzoyl)pyridine-2-carbohydrazide
About This Item
Iupac Name
3,5-dimethyl-N'-(2-pyridinylcarbonyl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C15H15N3O2/c1-10-7-11(2)9-12(8-10)14(19)17-18-15(20)13-5-3-4-6-16-13/h3-9H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChI
YBHBUAJHPVSQNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731773
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)