Documenti fondamentali
ENAH31551BBC
Enamine
[4-(3-fluorooxetan-3-yl)phenyl]methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.19
Numero MDL:
Iupac Name
(4-(3-fluorooxetan-3-yl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c11-10(6-13-7-10)9-3-1-8(5-12)2-4-9/h1-4,12H,5-7H2
InChI
ZWRAAIGWGOWRHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731717
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731717
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)