ENAH31551A1B
Enamine
N-[(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)methyl]quinolin-8-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6730241-100MG
CHF 116.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6730241-100MG
CHF 116.50
Iupac Name
N-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methyl)quinolin-8-amine
Inchi Code
1S/C16H13N5/c1-2-9-15-13(7-1)19-20-21(15)11-18-14-8-3-5-12-6-4-10-17-16(12)14/h1-10,18H,11H2
InChI
ZNCWPHCHIHDROU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730241
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)