Documenti fondamentali
ENAH3155197C
Enamine
1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-5-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 474.00
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’367.20
SKU del venditore: EN300-6480186-100MG
CHF 474.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 474.00
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’367.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6480186-100MG
CHF 474.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-5-amine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c10-8-2-1-5-12-9(8)3-6-11-7-4-9/h8H,1-7,10H2
InChI
NXLRGDXXDFJRDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480186
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480186
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)