Documenti fondamentali
ENAH31551900
Enamine
2-(oxan-2-ylsulfanyl)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
SKU del venditore: EN300-5045957-100MG
CHF 480.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-5045957-100MG
CHF 480.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(tetrahydro-2H-pyran-2-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3S/c8-6(9)5-11-7-3-1-2-4-10-7/h7H,1-5H2,(H,8,9)
InChI
NFZDVJZULSKYAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)