Documenti fondamentali
ENAH3155189E
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-cyclobutylpyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.34
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-cyclobutylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-8-7-14(9-15,11(16)17)10-5-4-6-10/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
WBVYMKVQHCFOIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3289557
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3289557
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)