ENAH31551832
Enamine
hex-4-yn-2-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-2962549-100MG
CHF 461.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-2962549-100MG
CHF 461.00
Iupac Name
1-methyl-3-pentynylamine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,5,7H2,1-2H3
InChI
NQECNYGAVGZCPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2962549
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)