Documenti fondamentali
ENAH31551744
Enamine
4-chloro-6-(3,4-dimethylpiperazin-1-yl)pyrimidine
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
SKU del venditore: EN300-1266037-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1266037-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-6-(3,4-dimethyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H15ClN4/c1-8-6-15(4-3-14(8)2)10-5-9(11)12-7-13-10/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3
InChI
POUAVIFXBYKVTI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266037
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266037
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)